2-[4-(2-Aminoethyl)phenoxy]acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470900-5G
APOSOR470900-5GEA 1330 EUR InStock
APOSOR470900-5G
2-[4-(2-Aminoethyl)phenoxy]acetic acid
2-[4-(2-Aminoethyl)phenoxy]acetic acid
Formule: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195,215 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08448865
Numéro CAS: 55458-77-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité