2-[4-(Cyclohexyloxy)phenyl]ethylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470904-1G
APOSOR470904-1GEA 916 EUR InStock
APOSOR470904-1G
2-[4-(Cyclohexyloxy)phenyl]ethylamine
2-[4-(Cyclohexyloxy)phenyl]ethylamine
Formule: C₁₄H₂₁NO
MW: 219.323 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11167592
Numéro CAS: 1042579-53-2
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Bottle 1 g APOSOR470904-1G
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité