1,2-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)ethyne
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyne-1,2-diyl bis(boronic acid Pinacol ester), Acetylene-1,2-diyl bis(boronic acid Pinacol ester)
OR470909-1G
APOSOR470909-1GEA 1290 EUR InStock
APOSOR470909-1G
1,2-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)ethyne
1,2-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)ethyne
Formule: C₁₄H₂₄B₂O₄
MW: 277,96 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22666429
Numéro CAS: 1010840-17-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité