2-[3-(Methylsulphonyl)phenyl]ethylamine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470915-5G
APOSOR470915-5GEA 1010 EUR InStock
APOSOR470915-5G
2-[3-(Methylsulphonyl)phenyl]ethylamine hydrochloride
2-[3-(Methylsulphonyl)phenyl]ethylamine hydrochloride
Formule: C₉H₁₃NO₂S·ClH
MW: 235,731 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27986815
Numéro CAS: 1073666-57-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité