2-[2-(Methylsulphonyl)phenyl]acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470917-5G
APOSOR470917-5GEA 1330 EUR InStock
APOSOR470917-5G
2-[2-(Methylsulphonyl)phenyl]acetic acid
2-[2-(Methylsulphonyl)phenyl]acetic acid
Formule: C₉H₁₀O₄S
MW: 214,238 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11898924
Numéro CAS: 142336-20-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité