2-[(1-Imidazolyl)methyl]aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470962-5G
APOSOR470962-5GEA 601 EUR InStock
APOSOR470962-5G
2-[(1-Imidazolyl)methyl]aniline
2-[(1-Imidazolyl)methyl]aniline
Formule: C₁₀H₁₁N₃
MW: 173,214 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09814189
Numéro CAS: 61292-50-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité