3-Pyrazol-1-ylmethylphenylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470964-5G
APOSOR470964-5GEA 713 EUR InStock
APOSOR470964-5G
3-Pyrazol-1-ylmethylphenylamine
3-Pyrazol-1-ylmethylphenylamine
Formule: C₁₀H₁₁N₃
MW: 173,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03422525
Numéro CAS: 892502-09-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité