Ethyl 6-(Isobutylamino)pyridazine-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470966-1G
APOSOR470966-1GEA 499 EUR InStock
APOSOR470966-1G
Ethyl 6-(Isobutylamino)pyridazine-3-carboxylate
Ethyl 6-(Isobutylamino)pyridazine-3-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₇N₃O₂
MW: 223,272 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28014560
Numéro CAS: 1823784-00-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité