Methyl 6-(Isobutylamino)pyridazine-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470967-1G
APOSOR470967-1GEA 499 EUR InStock
APOSOR470967-1G
Methyl 6-(Isobutylamino)pyridazine-3-carboxylate
Methyl 6-(Isobutylamino)pyridazine-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₅N₃O₂
MW: 209,245 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12152728
Numéro CAS: 1184230-38-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité