6-(Isobutylamino)pyridazine-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470968-1G
APOSOR470968-1GEA 713 EUR InStock
APOSOR470968-1G
6-(Isobutylamino)pyridazine-3-carboxylic acid
6-(Isobutylamino)pyridazine-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₁₃N₃O₂
MW: 195,218 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12152628
Numéro CAS: 1178687-41-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité