Ethyl 6-(Isopropylamino)pyridazine-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470969-1G
APOSOR470969-1GEA 499 EUR InStock
APOSOR470969-1G
Ethyl 6-(Isopropylamino)pyridazine-3-carboxylate
Ethyl 6-(Isopropylamino)pyridazine-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₅N₃O₂
MW: 209,245 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28014559
Numéro CAS: 1823359-03-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité