Ethyl 6-(Cyclopropylamino)pyridazine-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470972-1G
APOSOR470972-1GEA 713 EUR InStock
APOSOR470972-1G
Ethyl 6-(Cyclopropylamino)pyridazine-3-carboxylate
Ethyl 6-(Cyclopropylamino)pyridazine-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₃N₃O₂
MW: 207,229 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28014558
Numéro CAS: 1823333-44-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité