Ethyl 6-(Ethylamino)pyridazine-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470975-1G
APOSOR470975-1GEA 499 EUR InStock
APOSOR470975-1G
Ethyl 6-(Ethylamino)pyridazine-3-carboxylate
Ethyl 6-(Ethylamino)pyridazine-3-carboxylate
Formule: C₉H₁₃N₃O₂
MW: 195,218 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28014557
Numéro CAS: 1823915-03-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité