Methyl 6-(ethylamino)pyridazine-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470976-1G
APOSOR470976-1GEA 499 EUR InStock
APOSOR470976-1G
Methyl 6-(ethylamino)pyridazine-3-carboxylate
Methyl 6-(ethylamino)pyridazine-3-carboxylate
Formule: C₈H₁₁N₃O₂
MW: 181,192 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12149171
Numéro CAS: 1179655-77-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité