Ethyl 6-(Methylamino)pyridazine-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470978-1G
APOSOR470978-1GEA 499 EUR InStock
APOSOR470978-1G
Ethyl 6-(Methylamino)pyridazine-3-carboxylate
Ethyl 6-(Methylamino)pyridazine-3-carboxylate
Formule: C₈H₁₁N₃O₂
MW: 181,192 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28014556
Numéro CAS: 365413-16-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité