Methyl 3-Bromo-5-chlorobenzimidate hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470979-1G
APOSOR470979-1GEA 357 EUR InStock
APOSOR470979-1G
Methyl 3-Bromo-5-chlorobenzimidate hydrochloride
Methyl 3-Bromo-5-chlorobenzimidate hydrochloride
Formule: C₈H₇BrClNO·ClH
MW: 284,965 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28014555
Numéro CAS: 1823380-00-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité