Methyl 3-[Imino(methoxy)methyl]benzoate hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470981-1G
APOSOR470981-1GEA 306 EUR InStock
APOSOR470981-1G
Methyl 3-[Imino(methoxy)methyl]benzoate hydrochloride
Methyl 3-[Imino(methoxy)methyl]benzoate hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₁NO₃·ClH
MW: 229,66 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10697976
Numéro CAS: 1154063-16-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité