2-Chloro-4-ethoxybenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470996-5G
APOSOR470996-5GEA 601 EUR InStock
APOSOR470996-5G
2-Chloro-4-ethoxybenzoic acid
2-Chloro-4-ethoxybenzoic acid
Formule: C₉H₉ClO₃
MW: 200,619 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17256595
Numéro CAS: 334018-28-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité