6-Methoxy[1,1'-biphenyl]-3-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471005-1G
APOSOR471005-1GEA 804 EUR InStock
APOSOR471005-1G
6-Methoxy[1,1'-biphenyl]-3-carbaldehyde
6-Methoxy[1,1'-biphenyl]-3-carbaldehyde
Formule: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06247960
Numéro CAS: 258831-56-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité