4-(Chloromethyl)piperidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471034-5G
APOSOR471034-5GEA 1120 EUR InStock
APOSOR471034-5G
4-(Chloromethyl)piperidine hydrochloride
4-(Chloromethyl)piperidine hydrochloride
Formule: C₆H₁₂ClN·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11110948
Numéro CAS: 1822-61-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité