2-(2-Chloro-4-nitrophenyl)acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2-Chloro-4-nitrophenyl)acetic Acid
OR471045-1G
APOSOR471045-1GEA 128 EUR InStock
APOSOR471045-1G
2-(2-Chloro-4-nitrophenyl)acetic acid
2-(2-Chloro-4-nitrophenyl)acetic acid
Formule: C₈H₆ClNO₄
MW: 215,591 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11036396
Numéro CAS: 73088-11-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité