3-Amino-2-hydroxy-N,N-dimethylbenzamide hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471049-1G
APOSOR471049-1GEA 804 EUR InStock
APOSOR471049-1G
3-Amino-2-hydroxy-N,N-dimethylbenzamide hydrochloride
3-Amino-2-hydroxy-N,N-dimethylbenzamide hydrochloride
Formule: C₉H₁₂N₂O₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18909379
Numéro CAS: 1000993-70-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité