Methyl 2-(1-Aminocyclohexyl)acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471055-1G
APOSOR471055-1GEA 529 EUR InStock
APOSOR471055-1G
Methyl 2-(1-Aminocyclohexyl)acetate
Methyl 2-(1-Aminocyclohexyl)acetate
Formule: C₉H₁₇NO₂
MW: 171,237 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784119
Numéro CAS: 178242-64-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité