3-Bromo-5-chloro-4-methylbenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471057-1G
APOSOR471057-1GEA 1220 EUR InStock
APOSOR471057-1G
3-Bromo-5-chloro-4-methylbenzonitrile
3-Bromo-5-chloro-4-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₅BrClN
MW: 230,489 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11557540
Numéro CAS: 939990-02-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité