3-Amino-N-(tert-butyl)propanamide hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Amino-N-(tert-butyl)propanamide
OR471059-5G
APOSOR471059-5GEA 1120 EUR InStock
APOSOR471059-5G
3-Amino-N-(tert-butyl)propanamide hydrochloride
3-Amino-N-(tert-butyl)propanamide hydrochloride
Formule: C₇H₁₇ClN₂O
MW: 180.68 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11109909
Numéro CAS: 209467-48-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité