2,6-Dihydroxyhexanenitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471070-5G
APOSOR471070-5GEA 916 EUR InStock
APOSOR471070-5G
2,6-Dihydroxyhexanenitrile
2,6-Dihydroxyhexanenitrile
Formule: C₆H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19300782
Numéro CAS: 17264-36-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité