4,6-Dihydroxycoumarin
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471074-1G
APOSOR471074-1GEA 713 EUR InStock
APOSOR471074-1G
4,6-Dihydroxycoumarin
4,6-Dihydroxycoumarin
Formule: C₉H₆O₄
MW: 178,142 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00464231
Numéro CAS: 30992-75-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité