Ethyl 3-(2-Cyano-N-methylacetamido)propanoate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471079-1G
APOSOR471079-1GEA 1120 EUR InStock
APOSOR471079-1G
Ethyl 3-(2-Cyano-N-methylacetamido)propanoate
Ethyl 3-(2-Cyano-N-methylacetamido)propanoate
Formule: C₉H₁₄N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16147409
Numéro CAS: 1306948-45-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité