Ethyl 1-Benzyl-3-(Boc-amino)pyrrolidine-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471081-1G
APOSOR471081-1GEA 570 EUR InStock
APOSOR471081-1G
Ethyl 1-Benzyl-3-(Boc-amino)pyrrolidine-3-carboxylate
Ethyl 1-Benzyl-3-(Boc-amino)pyrrolidine-3-carboxylate
Formule: C₁₉H₂₈N₂O₄
MW: 348,437 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28122813
Numéro CAS: 1823389-67-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité