Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Butyl 2-Amino-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[5,4-c]pyridine-5-carboxylate

Fournisseur: Apollo Scientific

OR471094-1G
APOSOR471094-1GEA 792 EUR InStock
APOSOR471094-1G
Butyl 2-Amino-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[5,4-c]pyridine-5-carboxylate
Butyl 2-Amino-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[5,4-c]pyridine-5-carboxylate


Formule: C₁₁H₁₇N₃O₂S
MW: 255,337 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28133361
Numéro CAS: 2006277-10-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité