Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2:7,8-Diepoxyoctane

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1,4-Di(oxiran-2-yl)butane

OR471095-25G
APOSOR471095-25GEA 154 EUR InStock
APOSOR471095-25G
1,2:7,8-Diepoxyoctane
1,2:7,8-Diepoxyoctane


Formule: C₈H₁₄O₂
MW: 142,20 g/mol
Point d'ébullition: 240 °C
Densité: 0.997 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005155
Numéro CAS: 2426-07-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité