Methyl 3-Amino-2-phenylpropionate hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471110-1G
APOSOR471110-1GEA 916 EUR InStock
APOSOR471110-1G
Methyl 3-Amino-2-phenylpropionate hydrochloride
Methyl 3-Amino-2-phenylpropionate hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₃NO₂·ClH
MW: 215,677 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06740372
Numéro CAS: 91012-17-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité