Methyl methyl-4-nitro-1H-imidazole-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471118-5G
APOSOR471118-5GEA 395 EUR InStock
APOSOR471118-5G
Methyl methyl-4-nitro-1H-imidazole-2-carboxylate
Methyl methyl-4-nitro-1H-imidazole-2-carboxylate
Formule: C₆H₇N₃O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08275078
Numéro CAS: 169770-25-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité