3-Benzylpiperidine-1,3-dicarboxylic acid-1-tert-butyl ester-3-ethyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 1-Boc-3-benzylpiperidine-3-carboxylate
OR471119-5G
APOSOR471119-5GEA 519 EUR InStock
APOSOR471119-5G
3-Benzylpiperidine-1,3-dicarboxylic acid-1-tert-butyl ester-3-ethyl ester
3-Benzylpiperidine-1,3-dicarboxylic acid-1-tert-butyl ester-3-ethyl ester
Formule: C₂₀H₂₉NO₄
MW: 347,46 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11500859
Numéro CAS: 170842-80-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité