N-Boc-3-(4-Pyridyl)propylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471131-5G
APOSOR471131-5GEA 1080 EUR InStock
APOSOR471131-5G
N-Boc-3-(4-Pyridyl)propylamine
N-Boc-3-(4-Pyridyl)propylamine
Formule: C₁₃H₂₀N₂O₂
MW: 236,31 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07366805
Numéro CAS: 164648-58-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité