2-Methyl-3-(2-nitrophenyl)propanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471140-1G
APOSOR471140-1GEA 429 EUR InStock
APOSOR471140-1G
2-Methyl-3-(2-nitrophenyl)propanoic acid
2-Methyl-3-(2-nitrophenyl)propanoic acid
Formule: C₁₀H₁₁NO₄
MW: 209,199 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12794488
Numéro CAS: 60031-23-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité