Ethyl 2-(Benzofuran-5-yl)acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471141-1G
APOSOR471141-1GEA 397 EUR InStock
APOSOR471141-1G
Ethyl 2-(Benzofuran-5-yl)acetate
Ethyl 2-(Benzofuran-5-yl)acetate
Formule: C₁₂H₁₂O₃
MW: 204,222 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16036979
Numéro CAS: 142935-51-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité