tert-Butyl 2-(2-Pyrrolyl)acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471142-1G
APOSOR471142-1GEA 397 EUR InStock
APOSOR471142-1G
tert-Butyl 2-(2-Pyrrolyl)acetate
tert-Butyl 2-(2-Pyrrolyl)acetate
Formule: C₁₀H₁₅NO₂
MW: 181,232 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20662108
Numéro CAS: 157071-50-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité