5-Methoxy-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471143-1G
APOSOR471143-1GEA 388 EUR InStock
APOSOR471143-1G
5-Methoxy-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine
5-Methoxy-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine
Formule: C₇H₁₃NO
MW: 127,184 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13705327
Numéro CAS: 98435-42-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité