5-(Hydroxymethyl)thiophene-3-boronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (5-(Hydroxymethyl)thiophen-3-yl)boronic acid
OR471147-1G
APOSOR471147-1GEA 143 EUR InStock
APOSOR471147-1G
5-(Hydroxymethyl)thiophene-3-boronic acid
5-(Hydroxymethyl)thiophene-3-boronic acid
Formule: C₅H₇BO₃S
MW: 157,983 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27665427
Numéro CAS: 1268683-45-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité