(2-Amino-3-pyridyl)(morpholino)methanone
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471151-1G
APOSOR471151-1GEA 448 EUR InStock
APOSOR471151-1G
(2-Amino-3-pyridyl)(morpholino)methanone
(2-Amino-3-pyridyl)(morpholino)methanone
Formule: C₁₀H₁₃N₃O₂
MW: 207,229 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16678947
Numéro CAS: 1248775-87-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité