3-Ethylcyclohexanol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471154-5G
APOSOR471154-5GEA 713 EUR InStock
APOSOR471154-5G
3-Ethylcyclohexanol
3-Ethylcyclohexanol
Formule: C₈H₁₆O
MW: 128,212 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18917264
Numéro CAS: 4534-76-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité