3-Bromo-1-(methylsulphonyl)-7-azaindole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471161-1G
APOSOR471161-1GEA 713 EUR InStock
APOSOR471161-1G
3-Bromo-1-(methylsulphonyl)-7-azaindole
3-Bromo-1-(methylsulphonyl)-7-azaindole
Formule: C₈H₇BrN₂O₂S
MW: 275,122 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28348656
Numéro CAS: 1936025-30-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité