N'-Benzoyl-N,N-diethylthiourea
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471167-5G
APOSOR471167-5GEA 1010 EUR InStock
APOSOR471167-5G
N'-Benzoyl-N,N-diethylthiourea
N'-Benzoyl-N,N-diethylthiourea
Formule: C₁₂H₁₆N₂OS
MW: 236,333 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210013
Numéro CAS: 58328-36-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité