Methyl 1-Amino-4-ethylcyclohexanecarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471173-1G
APOSOR471173-1GEA 916 EUR InStock
APOSOR471173-1G
Methyl 1-Amino-4-ethylcyclohexanecarboxylate
Methyl 1-Amino-4-ethylcyclohexanecarboxylate
Formule: C₁₀H₁₉NO₂
MW: 185,263 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11212028
Numéro CAS: 1094555-70-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité