6-(2-Chlorophenyl)morpholin-3-one
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471183-1G
APOSOR471183-1GEA 1010 EUR InStock
APOSOR471183-1G
6-(2-Chlorophenyl)morpholin-3-one
6-(2-Chlorophenyl)morpholin-3-one
Formule: C₁₀H₁₀ClNO₂
MW: 211,645 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09831998
Numéro CAS: 951626-19-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité