1-(4-Chlorophenyl)pyrazole-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471186-1G
APOSOR471186-1GEA 662 EUR InStock
APOSOR471186-1G
1-(4-Chlorophenyl)pyrazole-4-carboxylic acid
1-(4-Chlorophenyl)pyrazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₇ClN₂O₂
MW: 222,628 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09936018
Numéro CAS: 138907-80-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité