Ethyl-2-chlorobenzoylformate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-(2-chlorophenyl)-2-oxoacetate
OR471193-1G
APOSOR471193-1GEA 397 EUR InStock
APOSOR471193-1G
Ethyl-2-chlorobenzoylformate
Ethyl-2-chlorobenzoylformate
Formule: C₁₀H₉ClO₃
MW: 212,63 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09801392
Numéro CAS: 62123-75-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité