4-Bromo-1-methylpiperidine hydrobromide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471196-1G
APOSOR471196-1GEA 713 EUR InStock
APOSOR471196-1G
4-Bromo-1-methylpiperidine hydrobromide
4-Bromo-1-methylpiperidine hydrobromide
Formule: C₆H₁₂BrN·BrH
MW: 258,982 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00218726
Numéro CAS: 54288-71-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité