4-Isopropylpiperazine-1-carbonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR471202-1G
APOSOR471202-1GEA 448 EUR InStock
APOSOR471202-1G
4-Isopropylpiperazine-1-carbonyl chloride
4-Isopropylpiperazine-1-carbonyl chloride
Formule: C₈H₁₅ClN₂O
MW: 190,67 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13174146
Numéro CAS: 745731-27-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité